Tisk…
Tetrazolium violet ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A16008.03 A16008.06 A16008.14
A16008.03EA 1700 CZK
A16008.03 A16008.06 A16008.14
Tetrazolium violet ≥98%
Tetrazolium violet
Purity: 98+% CAS No.: 1719-71-7 Molecular Formula: C23H17ClN4 Formula Weight: 384.87 Melting Point: 247-249° MDL No.: MFCD00011875
Vzorec: C₂₃H₁₇ClN₄
Bod tání: 247…249 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011875
CAS číslo: 1719-71-7
EINECS: 217-008-7