Tisk…
1-Furfurylpyrrole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(Furan-2-ylmethyl)-1H-pyrrole
M-Clarity™ quality level = MQ300
W328405-100G-K W328405-1KG-K W328405-25G-K
SIALW328405-100G-KEA 0 CZK
SIALW328405-100G-K SIALW328405-1KG-K SIALW328405-25G-K
1-Furfurylpyrrole, Sigma-Aldrich®
1-Furfurylpyrrole
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
MDL Number: MFCD00010080
CAS číslo: 1438-94-4
EINECS: 215-876-1