Tisk…
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50670.03 H50670.06
H50670.03EA 2370 CZK
H50670.03 H50670.06
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 75415-03-1 Molecular Formula: C8H7N3 Formula Weight: 145.16 Melting Point: 121-122° MDL No.: MFCD00115151
Vzorec: C₈H₇N₃
MW: 145,16 g/mol
Bod tání: 121…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115151
CAS číslo: 75415-03-1