Tisk…
Bathocuproin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
140910-1G 140910-500MG
SIAL140910-1GEA 4940 CZK
SIAL140910-1G SIAL140910-500MG
Bathocuproin, Sigma-Aldrich®
Bathocuproin
Vzorec: C₂₆H₂₀N₂
MW: 360,46 g/mol
MDL Number: MFCD00004972
CAS číslo: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5