Bathocuproin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22841.03
B22841.06
B22841.03EA
3040
CZK
B22841.03
B22841.06
Bathocuproin ≥98%
Bathocuproin
Purity: 98%
CAS No.: 4733-39-5
Molecular Formula: C26H20N2
Formula Weight: 360.46
Melting Point: 279-285°
Beilstein Reference: 306714
Vzorec:
C₂₆H₂₀N₂ Bod tání: 279…285 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004972 CAS číslo: 4733-39-5 EINECS: 225-240-5 |