Tisk…
Bathocuproin 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
161340010 161340050
ACRO161340010EA 3380 CZK
ACRO161340010 ACRO161340050
Bathocuproin 98%
Bathocuproin
Vzorec: C₂₆H₂₀N₂
MW: 360,46 g/mol
Bod tání: 279…283 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004972
CAS číslo: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 285 °C (Dec)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %