Tisk…
2-(Tributylstannyl)thiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
414492-10ML 414492-50ML
SIAL414492-10MLEA 2410 CZK
SIAL414492-10ML SIAL414492-50ML
2-(Tributylstannyl)thiophene, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)thiophene
Vzorec: C₁₆H₃₀SSn
MDL Number: MFCD00192513
CAS číslo: 54663-78-4