Tisk…
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
H55904.AAEA 1410 CZK
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
2-(Tributylstannyl)thiophene
Vzorec: C₁₆H₃₀SSn
Bod varu: 155 °C (0,1 mmHg)
Hustota: 1,175
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192513
CAS číslo: 54663-78-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III