Tisk…
2,5-Bis(tributylstannyl)thiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
717703-1G 717703-5G
SIAL717703-1GEA 2240 CZK
SIAL717703-1G SIAL717703-5G
2,5-Bis(tributylstannyl)thiophene, Sigma-Aldrich®
2,5-Bis(tributylstannyl)thiophene
Vzorec: C₂₈H₅₆SSn₂
MDL Number: MFCD13193232
CAS číslo: 145483-63-2