Tisk…
2-(Tributylstannyl)furan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
414506-25ML 414506-5ML
SIAL414506-25MLEA 4210 CZK
SIAL414506-25ML SIAL414506-5ML
2-(Tributylstannyl)furan, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)furan
Vzorec: C₁₆H₃₀OSn
MW: 357,10 g/mol
MDL Number: MFCD00192512
CAS číslo: 118486-94-5