Tisk…
2-(Tributylstannyl)furan ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55259.AA H55259.AC
H55259.AAEA 1610 CZK
H55259.AA H55259.AC
2-(Tributylstannyl)furan ≥97%
2-(Tributylstannyl)furan
Vzorec: C₁₆H₃₀OSn
Bod varu: 90 °C (0,1 mmHg)
Hustota: 1,134
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192512
CAS číslo: 118486-94-5
UN: 2788
ADR: 6.1,III