Tisk…
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
179660250 179661000
ACRO179660250EA 1810 CZK
ACRO179660250 ACRO179661000
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Vzorec: C₁₄H₁₅ClN₂
Bod tání: 254…260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012554
CAS číslo: 550-99-2
EINECS: 208-989-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %