Tisk…
2,2'-Biquinoline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
106300010 106300050
ACRO106300010EA 1390 CZK
ACRO106300010 ACRO106300050
2,2'-Biquinoline 98%
2,2'-Biquinoline
Vzorec: C₁₈H₁₂N₂
Bod tání: 193…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006740
CAS číslo: 119-91-5
EINECS: 204-357-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to yellow to light brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 198 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %