Victoria blue B, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Basic blue 26, N-(4-((4-(Dimethylamino)phenyl)(4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride
94890-100G
94890-25G
SIAL94890-100GEA
22220
CZK
SIAL94890-100G
SIAL94890-25G
Victoria blue B, Sigma-Aldrich®
Victoria blue B
Vzorec:
C₃₃H₃₂ClN₃ |
MDL Number:
MFCD00011878 CAS číslo: 2580-56-5 EINECS: 219-943-6 |