Tisk…
Victoria blue B, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Basic blue 26, N-(4-((4-(Dimethylamino)phenyl)(4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride
190190250 190191000
ACRO190190250EA 1750 CZK
ACRO190190250 ACRO190191000
Victoria blue B, pure
Victoria blue B
Vzorec: C₃₃H₃₂ClN₃
Bod tání: 206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011878
CAS číslo: 2580-56-5
EINECS: 219-943-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤5 % (60°C)
UV Lambda max 599 to 605 nm (in ethanol)