1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20311.03
B20311.06
B20311.03EA
941
CZK
B20311.03
B20311.06
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 4022-81-5
Molecular Formula: C8H10ClN5.HCl
Formula Weight: 248.12
Melting Point: 247-250°
Beilstein Reference: 3732533
Vzorec:
C₈H₁₁Cl₂N₅ Bod tání: 247…250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053020 CAS číslo: 4022-81-5 |