4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H51925.03
H51925.06
H51925.03EA
2260
CZK
H51925.03
H51925.06
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 568577-88-8
Molecular Formula: C16H24BNO3
Formula Weight: 289.18
MDL No.: MFCD04112544
Vzorec:
C₁₆H₂₄BNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04112544 CAS číslo: 568577-88-8 |