Tisk…
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H53126.MD H53126.03
H53126.MDEA 2270 CZK
H53126.MD H53126.03
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 389621-84-5 Molecular Formula: C11H14BNO4 Formula Weight: 235.05 Melting Point: 126-132° MDL No.: MFCD03411952
Vzorec: C₁₁H₁₄BNO₄
Bod tání: 126…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411952
CAS číslo: 389621-84-5