Tisk…
1,4'-Bipiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Piperidinopiperidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
534498-10G 534498-50G
SIAL534498-10GEA 5860 CZK
SIAL534498-10G SIAL534498-50G
1,4'-Bipiperidine, Sigma-Aldrich®
1,4'-Bipiperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168,28 g/mol
MDL Number: MFCD00006475
CAS číslo: 4897-50-1
EINECS: 225-522-8