1,4'-Bipiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Piperidinopiperidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
534498-10G
534498-50G
SIAL534498-10GEA
5860
CZK
SIAL534498-10G
SIAL534498-50G
1,4'-Bipiperidine, Sigma-Aldrich®
1,4'-Bipiperidine
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂ MW: 168,28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006475 CAS číslo: 4897-50-1 EINECS: 225-522-8 |