Tisk…
1,4'-Bipiperidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22028.03 B22028.06 B22028.14
B22028.03EA 1360 CZK
B22028.03 B22028.06 B22028.14
1,4'-Bipiperidine ≥99%
1,4'-Bipiperidine
Purity: 99% CAS No.: 4897-50-1 Molecular Formula: C10H20N2 Formula Weight: 168.28 Melting Point: 66-70° UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00006475
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006475
CAS číslo: 4897-50-1
EINECS: 225-522-8
ADR: 8,III