Tisk…
Sulfolan ≥80% (w/w)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tetrahydrothiofen-1,1-dioxid
H32505.AP H32505.0F
H32505.APEA 1320 CZK
H32505.AP H32505.0F
Sulfolan ≥80% (w/w)
Sulfolan
CAS No.: 126-33-0 Molecular Formula: C4H8O2S Formula Weight: 120.17 Odour: Weak, characteristic Melting Point: 0-5° Beilstein Reference: 107765 Merck Reference: 14,8955 MDL No.: MFCD00005484
Vzorec: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Bod tání: 0…5 °C
Hustota: 1,212
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005484
CAS číslo: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
Merck Index: 14,8955