Tisk…
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
H61887.06 H61887.14
H61887.06EA 2050 CZK
H61887.06 H61887.14
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥97%
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₇F₂N₃O
MW: 223.18 g/mol
Bod tání: 103…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093825
CAS číslo: 86404-63-9