2-Thioxanthine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Thioxo-2,3-dihydro-1H-purin-6(7H)-one
B21606.03
B21606.06
B21606.03EA
3780
CZK
B21606.03
B21606.06
2-Thioxanthine ≥98%
2-Thioxanthine
Purity: 98+%
CAS No.: 2487-40-3
Molecular Formula: C5H4N4OS
Formula Weight: 168.17
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₄N₄OS MW: 168.17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00031505 CAS číslo: 2487-40-3 EINECS: 219-636-7 |