Tisk…
(-)-Cotinine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Cotinine, (S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one
L11873.03 L11873.MD
L11873.03EA 6040 CZK
L11873.03 L11873.MD
(-)-Cotinine ≥98%
(-)-Cotinine
Purity: 98% CAS No.: 486-56-6 Molecular Formula: C10H12N2O Formula Weight: 176.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-39° Boiling Point: 145-147°/3mm Beilstein Reference: 83099 Merck Reference: 14,2553 Optical Rotation: -20° (c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00077696
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Bod varu: 145…147 °C (3 mmHg)
Bod tání: 34…39 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00077696
CAS číslo: 486-56-6
EINECS: 207-634-9
Merck Index: 14,2553