Ethyl-3-(2-furfurylthio)propionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ethyl 3-(furfurylthio)propionate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W367400-100G-K
W367400-1KG-K
W367400-25G-K
SIALW367400-100G-KEA
5250
CZK
SIALW367400-100G-K
SIALW367400-1KG-K
SIALW367400-25G-K
Ethyl-3-(2-furfurylthio)propionate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-(2-furfurylthio)propionate
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₃S MW: 214,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051819 CAS číslo: 94278-27-0 EINECS: 304-716-7 |