Tisk…
Ethyl-3-(2-furfurylthio)propionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ethyl 3-(furfurylthio)propionate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W367400-100G-K W367400-1KG-K W367400-25G-K
SIALW367400-100G-KEA 5250 CZK
SIALW367400-100G-K SIALW367400-1KG-K SIALW367400-25G-K
Ethyl-3-(2-furfurylthio)propionate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-(2-furfurylthio)propionate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃S
MW: 214,29 g/mol
MDL Number: MFCD00051819
CAS číslo: 94278-27-0
EINECS: 304-716-7