Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tantalum(V) (tetraethoxy)(acetylacetonate)
39630.04
39630.09
39630.18
39630.04EA
3210
CZK
39630.04
39630.09
39630.18
Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate ≥99.99% (metals basis)
Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate
Purity: 99.99%,
CAS No.: 20219-33-4
Molecular Formula: C13H27O6Ta
Formula Weight: 460.30
Flash Point:
Vzorec:
C₁₃H₂₇O₆Ta MW: 460.298 g/mol Bod varu: 95 °C (0.5 mmHg) Bod tání: 45 °C Hustota: 1.5 Bod vzplanutí: >65 °C (149 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00145349 CAS číslo: 20219-33-4 |