Tisk…
1-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
719501-500MG 719501-1G 719501-5G
SIAL719501-500MGEA 5760 CZK
SIAL719501-500MG SIAL719501-1G SIAL719501-5G
1-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole
Vzorec: C₁₆H₃₂N₂Sn
MDL Number: MFCD13193061
CAS číslo: 446285-73-0