N-Fmoc-β-alanine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H59887.06
H59887.14
H59887.06EA
2160
CZK
H59887.06
H59887.14
N-Fmoc-β-alanine ≥99%
N-Fmoc-β-alanine
Vzorec:
C₁₈H₁₇NO₄ Bod tání: 142…147 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00063328 CAS číslo: 35737-10-1 |