Tisk…
Picolinic acid N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
P43009-25G P43009-5G
SIALP43009-25GEA 4270 CZK
SIALP43009-25G SIALP43009-5G
Picolinic acid N-oxide, Sigma-Aldrich®
Picolinic acid N-oxide
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139,1088 g/mol
MDL Number: MFCD00006198
CAS číslo: 824-40-8
EINECS: 212-528-0