Tisk…
Picolinic acid N-oxide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
131180050 131180250
ACRO131180050EA 1040 CZK
ACRO131180050 ACRO131180250
Picolinic acid N-oxide 97%
Picolinic acid N-oxide
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139,1088 g/mol
Bod tání: >150 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006198
CAS číslo: 824-40-8
EINECS: 212-528-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %