4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
H50535.03
H50535.MD
H50535.03EA
7310
CZK
H50535.03
H50535.MD
4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥97%
4-Chloro-N-methylpicolinamide
Purity: 97%
CAS No.: 220000-87-3
Molecular Formula: C7H7ClN2O
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 39-43°
MDL No.: MFCD02185921
Vzorec:
C₇H₇ClN₂O MW: 170.60 g/mol Bod tání: 39…43 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02185921 CAS číslo: 220000-87-3 |