Tisk…
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
374784-1G 374784-5G
SIAL374784-1GEA 2290 CZK
SIAL374784-1G SIAL374784-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
MDL Number: MFCD00059625
CAS číslo: 19812-93-2