Tisk…
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21969.01 B21969.03
B21969.01EA 1310 CZK
B21969.01 B21969.03
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride 97%
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 24171-03-7 Molecular Formula: C6H8N2O2.2HCl Formula Weight: 213.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00239416
Vzorec: C₆H₁₀Cl₂N₂O₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239416
CAS číslo: 24171-03-7