Tisk…
1,1-Cyclohexanediacetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20816.09 B20816.18
B20816.09EA 1660 CZK
B20816.09 B20816.18
1,1-Cyclohexanediacetic acid ≥98%
1,1-Cyclohexanediacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 4355-11-7 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.23 Melting Point: 178-182° MDL No.: MFCD00001519
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄
Bod tání: 178…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001519
CAS číslo: 4355-11-7
EINECS: 224-427-9