Tisk…
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
475122-5G 475122-1G
SIAL475122-5GEA 5140 CZK
SIAL475122-5G SIAL475122-1G
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₆N₂O
MDL Number: MFCD01321308
CAS číslo: 13750-81-7