1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H55201.03
H55201.06
H55201.03EA
1550
CZK
H55201.03
H55201.06
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98%
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 13750-81-7
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Flash Point: 102°(216°F)
Melting Point: 36-39°
Boiling Point: 70-74°/1mm
MDL No.: MFCD01321308
Vzorec:
C₅H₆N₂O Bod varu: 70…74 °C (1 mmHg) Bod tání: 36…39 °C Bod vzplanutí: 102 °C (216 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01321308 CAS číslo: 13750-81-7 |