Tisk…
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde, 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde
369850010 369850050
ACRO369850010EA 1690 CZK
ACRO369850010 ACRO369850050
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde 97%
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110.12 g/mol
Bod varu: 70…74 °C (1 mmHg)
Bod tání: 35…39 °C
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321308
CAS číslo: 13750-81-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to orange Crystals or needles or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 39 °C
GC ≥96.0 %