1-Allylimidazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
335170250
335171000
ACRO335170250EA
1940
CZK
ACRO335170250
ACRO335171000
1-Allylimidazole 97%
1-Allylimidazole
Vzorec:
C₆H₈N₂ Bod varu: 212…213 °C Bod vzplanutí: 101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037894 CAS číslo: 31410-01-2 EINECS: 250-618-1 UN: 3267 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow to light orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |