Tisk…
6-Bromopicolinamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31811.03 H31811.06
H31811.03EA 1920 CZK
H31811.03 H31811.06
6-Bromopicolinamide ≥97%
6-Bromopicolinamide
Purity: 97% CAS No.: 25194-52-9 Molecular Formula: C6H5BrN2O Formula Weight: 201.02 MDL No.: MFCD00234154
Vzorec: C₆H₅BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234154
CAS číslo: 25194-52-9