Tisk…
4-Hydroxytetrahydropyran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tetrahydro-2H-pyran-4-ol, Tetrahydro-4H-pyran-4-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
198234-1G 198234-5G
SIAL198234-1GEA 3070 CZK
SIAL198234-1G SIAL198234-5G
4-Hydroxytetrahydropyran, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxytetrahydropyran
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102,1317 g/mol
MDL Number: MFCD00006633
CAS číslo: 2081-44-9
EINECS: 218-210-8