Tisk…
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
647756-25G 647756-5G
SIAL647756-25GEA 7410 CZK
SIAL647756-25G SIAL647756-5G
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,19 g/mol
MDL Number: MFCD00023706
CAS číslo: 25503-90-6
EINECS: 247-049-6