1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
647756-25G
647756-5G
SIAL647756-25GEA
7410
CZK
SIAL647756-25G
SIAL647756-5G
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₁₃NO₃ MW: 171,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00023706 CAS číslo: 25503-90-6 EINECS: 247-049-6 |