1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15606.06
A15606.14
A15606.22
A15606.06EA
755
CZK
A15606.06
A15606.14
A15606.22
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98%
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 25503-90-6
Molecular Formula: C8H13NO3
Formula Weight: 171.19
Melting Point: 180-184°
Beilstein Reference: 389577
Vzorec:
C₈H₁₃NO₃ Bod tání: 180…184 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00023706 CAS číslo: 25503-90-6 EINECS: 247-049-6 |