Tisk…
L-Methionine sulphoxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M1126-5G M1126-1G
SIALM1126-5GEA 10940 CZK
SIALM1126-5G SIALM1126-1G
L-Methionine sulphoxide, Sigma-Aldrich®
L-Methionine sulphoxide
Vzorec: C₅H₁₁NO₃S
MDL Number: MFCD00063093
CAS číslo: 3226-65-1
EINECS: 221-758-0