Tisk…
L-Methionine sulphone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M0876-1G M0876-5G
SIALM0876-1GEA 3280 CZK
SIALM0876-1G SIALM0876-5G
L-Methionine sulphone, Sigma-Aldrich®
L-Methionine sulphone
Vzorec: C₅H₁₁NO₄S
MDL Number: MFCD00066020
CAS číslo: 7314-32-1
EINECS: 230-774-7