Tisk…
DL-Ethionine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
146170025 146170100 146170500
ACRO146170025EA 1190 CZK
ACRO146170025 ACRO146170100 ACRO146170500
DL-Ethionine 98%
DL-Ethionine
Vzorec: C₆H₁₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063102
CAS číslo: 67-21-0
EINECS: 200-647-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥94.0 %