Tisk…
3-Chloro-2,6-xylidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloro-2,6-dimethylaniline
B22232.09 B22232.18 B22232.30
B22232.09EA 1350 CZK
B22232.09 B22232.18 B22232.30
3-Chloro-2,6-xylidine ≥99%
3-Chloro-2,6-xylidine
Purity: 99% CAS No.: 26829-77-6 Molecular Formula: C8H10ClN Formula Weight: 155.63 Melting Point: 30-32° Boiling Point: 136-138°/17mm MDL No.: MFCD02683086
Vzorec: C₈H₁₀ClN
MW: 155.63 g/mol
Bod varu: 136…138 °C (17 mmHg)
Bod tání: 30…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683086
CAS číslo: 26829-77-6