Tisk…
2-Methyl-5-(methylthio)furan ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B21998.04 B21998.09
B21998.04EA 1850 CZK
B21998.04 B21998.09
2-Methyl-5-(methylthio)furan ≥99%
2-Methyl-5-(methylthio)furan
Purity: 99% CAS No.: 13678-59-6 Molecular Formula: C7H14OS Formula Weight: 128.19 Flash Point: 50°(122°F) Odour: Stench Boiling Point: 79-81°/50mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD01208018
Vzorec: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Bod varu: 79…81 °C (50 mmHg)
Hustota: 1,063
Bod vzplanutí: 50 °C (122 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01208018
CAS číslo: 13678-59-6
EINECS: 237-170-2
ADR: 3,III