2-(1-Pyrrolidinyl)phenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L08178.03
L08178.06
L08178.03EA
1930
CZK
L08178.03
L08178.06
2-(1-Pyrrolidinyl)phenol ≥98%
2-(1-Pyrrolidinyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 4787-77-3
Molecular Formula: C10H13NO
Formula Weight: 163.22
Melting Point: 109-112°
Beilstein Reference: 135437
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO MW: 163,22 g/mol Bod tání: 109…112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051659 CAS číslo: 4787-77-3 |